Läs mer
(R)-Naproxen Acyl-Beta-D-glucuronide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | (R)-Naproxen Acyl-beta-D-glucuronide |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H22O9/c1-9(10-3-4-12-8-13(27-2)6-5-11(12)7-10)19(26)29-20-16(23)14(21)15(22)17(28-20)18(24)25/h3-9,14-17,20-23H,1-2H3,(H,24,25)/t9-,14+,15+,16-,17+,20+/m1/s1 |
| Formel vikt | 406.1264 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?