missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(R)-Norfluoxetine-d5 (Phenyl-d5), TRC

Produktkod. 30413567
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30413567 10 mg
30421450 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30413567 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN68109210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1217648-64-0
Molekylformel C16H11D5F3NO
Molekylvikt (g/mol) 300.33
Synonym (γR)-γ-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy](benzene-d5)propanamine, (R)-3-(4-Trifluoromethylphenoxy)-3-(phenyl-d5)propylamine
LEDER NCC[C@@H](OC1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1)C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (R)-Norfluoxetine-d5 (Phenyl-d5)
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C16H16F3NO/c17-16(18,19)13-6-8-14(9-7-13)21-15(10-11-20)12-4-2-1-3-5-12/h1-9,15H,10-11,20H2/t15-/m1/s1/i1D,2D,3D,4D,5D
Formel vikt 300.1498
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.