Läs mer
(R)-Norfluoxetin-ftalimid, TRC
Produktkod. 30419467
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30419467 50 mg
1 options
Produktkod. 30419467 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN68114050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-Norfluoxetine Phthalimide
CAS 878663-12-8
Molekylformel C24H18F3NO3
Kvantitet 50 mg
Synonym 2-[(3R)-3-Phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, (R)-1-(Phthalimido)-3-[(4-trifluoromethylphenyl)oxy]-3-phenylpropane
InChI formel InChI=1S/C24H18F3NO3/c25-24(26,27)17-10-12-18(13-11-17)31-21(16-6-2-1-3-7-16)14-15-28-22(29)19-8-4-5-9-20(19)23(28)30/h1-13,21H,14-15H2/t21-/m1/s1
LEDER FC(F)(F)c1ccc(O[C@H](CCN2C(=O)c3ccccc3C2=O)c4ccccc4)cc1
IUPAC-namn 2-[(3R)-3-fenyl-3-[4-(trifluormetyl)fenoxi]propyl]isoindol-1,3-dion
Molekylvikt (g/mol) 425.4
Formel vikt 425.1239