missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(R)-(-)-Norlaudanosine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-(-)-Norlaudanosine Hydrochloride |
| CAS | 54417-53-7 |
| Molekylformel | C20H26ClNO4 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | (R)-1-(3,4-Dimethoxybenzyl)-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline Hydrochloride, D)-(-)-Norlaudanosine Hydrochloride, (R)-Tetrahydropapaverine Hydrochloride, D-(-)-Tetrahydropapaverine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C20H25NO4.ClH/c1-22-17-6-5-13(10-18(17)23-2)9-16-15-12-20(25-4)19(24-3)11-14(15)7-8-21-16;/h5-6,10-12,16,21H,7-9H2,1-4H3;1H/t16-;/m1./s1 |
| LEDER | Cl.COc1ccc(C[C@H]2NCCc3cc(OC)c(OC)cc23)cc1OC |
| IUPAC-namn | (1R)-1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 379.88 |
| Formel vikt | 379.155 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?