Läs mer
(R)-Nornikotin, TRC
Produktkod. 30418101
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30418101 1 g
30412264 500 mg
30414089 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30418101 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN7570051G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7076-23-5
Molekylformel C9H12N2
Molekylvikt (g/mol) 148.2
Synonym 3-(2R)-2-pyrrolidinylpyridine, (+)-1'-demethylnicotine, (R)-3-(2-pyrrolidinyl)pyridine, (+)-1'-Demethylnicotine, (+)-2-(3'-Pyridyl)pyrrolidine, (+)-Nornicotine, (R)-(+)-Nornicotine, (R)-(+)-Nornicotine
IUPAC-namn 3-[(2R)-pyrrolidin-2-yl]pyridin
LEDER C1CN[C@H](C1)c2cccnc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-Nornicotine
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H12N2/c1-3-8(7-10-5-1)9-4-2-6-11-9/h1,3,5,7,9,11H,2,4,6H2/t9-/m1/s1
Formel vikt 148.1