Läs mer
(R)-(-)-O-Acetylmandelinsyra, 98 %
Produktkod. 15462978
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15462978 5 g 5g
15452978 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15462978 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56492.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
CAS: 51019-43-3 | C10H10O4 | 194,19 g/mol
(R)- och (S)-isomererna är kirala derivatiseringsmedel för NMR-bestämning av enantiomerisk renhet avα -deutererade karboxylsyror, alkoholer och aminer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar (R)- och (S)-isomererna är kirala derivatiseringsmedel för NMR
-bestämning av enantiomerisk renhet avα -deutererade karboxylsyror, alkoholer och aminer.
Löslighet
Löslig i metanol. (nästan transparens)
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51019-43-3
Molekylformel C10H10O4
Molekylvikt (g/mol) 194.19
MDL-nummer MFCD00004249
InChI-nyckel OBCUSTCTKLTMBX-UHFFFAOYNA-N
Synonym r-2-acetoxy-2-phenylacetic acid, r---alpha-acetoxyphenylacetic acid, --o-acetyl-d-mandelic acid, r---o-acetylmandelic acid, r-alpha-acetoxyphenylacetic acid, 2r-2-acetyloxy-2-phenylacetic acid, benzeneacetic acid, alpha-acetyloxy-, alphar, r-acetyloxy phenyl acetic acid, s-+-o-acetyl-l-mandelic acid, r---a-acetylmandelic acid
PubChem CID 2733814
IUPAC-namn (2R)-2-acetyloxi-2-fenylättiksyra
LEDER CC(=O)OC(C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-O-Acetylmandelic acid
Smältpunkt 97 °C till 99 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2694110
Löslighetsinformation Löslig i metanol. (nästan transparens)
Optisk rotation −153° (c=2 i aceton)
Formel vikt 194.19
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.