missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(R)-(+)-O-Desmethyl Carvedilol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-(+)-O-Desmethyl Carvedilol |
| CAS | 123372-14-5 |
| Molekylformel | C23 H24 N2 O4 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H24N2O4/c26-16(14-24-12-13-28-21-10-4-3-9-20(21)27)15-29-22-11-5-8-19-23(22)17-6-1-2-7-18(17)25-19/h1-11,16,24-27H,12-15H2/t16-/m1/s1 |
| LEDER | O[C@H](CNCCOc1ccccc1O)COc2cccc3[nH]c4ccccc4c23 |
| IUPAC-namn | 2-[2-[[(2R)-3-(9H-carbazol-4-yloxy)-2-hydroxypropyl]amino]ethoxy]phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 392.45 |
| Formel vikt | 392.1736 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?