missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
R-(-)-O-Desmethyl Venlafaxine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | R-(-)-O-Desmethyl Venlafaxine |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H25NO2/c1-17(2)12-15(13-6-8-14(18)9-7-13)16(19)10-4-3-5-11-16/h6-9,15,18-19H,3-5,10-12H2,1-2H3/t15-/m0/s1 |
| Formel vikt | 263.1885 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?