Läs mer
(R)-Ofloxacin-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-Ofloxacin-d3 |
| CAS | 1346617-10-4 |
| Molekylformel | C18 2H3 H17 F N3 O4 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | (3R)-9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-[4-(methyl-d3)-1-piperazinyl]-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, (R)-Ofloxacin-D3 (N-methyl-D3), (R)-Ofloxacin-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20FN3O4/c1-10-9-26-17-14-11(16(23)12(18(24)25)8-22(10)14)7-13(19)15(17)21-5-3-20(2)4-6-21/h7-8,10H,3-6,9H2,1-2H3,(H,24,25)/t10-/m1/s1/i2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N1CCN(CC1)c2c(F)cc3C(=O)C(=CN4[C@H](C)COc2c34)C(=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 364.39 |
| Formel vikt | 364.1626 |