Läs mer
(R)-omeprazolnatriumsalt, TRC
Produktkod. 30007969
Change view
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30007969 1 mg -
30006725 2.5 mg 2.5mg
30006962 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30007969 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO6350101MG
 Begränsad artikel
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 161796-77-6
Molekylformel C17 H18 N3 O3 S . Na
Molekylvikt (g/mol) 367.4
Synonym 6-Methoxy-2-[(R)-[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole sodium salt (1:1), 1H-Benzimidazole, 5-methoxy-2-[(R)-[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-, sodium salt (9CI), 1H-Benzimidazole, 5-methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-, sodium salt, (R)-, (R)-Omeprazole sodium
IUPAC-namn natrium; 5-metoxi-2-[(R)-(4-metoxi-3,5-dimetylpyridin-2-yl)metylsulfinyl]benzimidazol-1-ide
LEDER [Na+].COc1ccc2[n-]c(nc2c1)[S@](=O)Cc3ncc(C)c(OC)c3C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-Omeprazole sodium salt
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C17H18N3O3S.Na/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17;/h5-8H,9H2,1-4H3;/q-1;+1/t24-;/m1./s1
Formel vikt 367.0967