Läs mer
(R)-Ostarine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-Ostarine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H14F3N3O3/c1-18(27,11-28-15-6-2-12(9-23)3-7-15)17(26)25-14-5-4-13(10-24)16(8-14)19(20,21)22/h2-8,27H,11H2,1H3,(H,25,26)/t18-/m1/s1 |
| Formel vikt | 389.0987 |
| Procent renhet | >95% |