Läs mer
(R)-Oxiracetam, MedChemExpress
Beskrivning
(R)-Oxiracetam is the (R)-enantiomer of the nootropic drug oxiracetam. Oxiracetam (ISF 2522) is a nootropic drug of the racetam family and stimulant.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-Oxiracetam |
| CAS | 68252-28-8 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C6H10N2O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | (R)-(+)-Oxiracetam |
| Löslighetsinformation | H2O : ≥ 50 mg/mL (316.14 mM) |
| LEDER | O=C(N)CN1C(C[C@@H](O)C1)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.16 |
| Visa mer |