Läs mer
(R)-Oxybutynin Chloride, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | (R)-Oxybutynin Chloride |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H31NO3.ClH/c1-3-23(4-2)17-11-12-18-26-21(24)22(25,19-13-7-5-8-14-19)20-15-9-6-10-16-20;/h5,7-8,13-14,20,25H,3-4,6,9-10,15-18H2,1-2H3;1H/t22-;/m0./s1 |
| Formel vikt | 393.2071 |