missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(R)-Pantoic Acid Sodium Salt, TRC

Produktkod. 17928024
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17928024 250 mg
17979644 100 mg
17929654 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17928024 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP181505250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 60979-68-2
Molekylvikt (g/mol) 170.14
Synonym Butanoic acid, 2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-, sodium salt (1:1), (2R)-, Butanoic acid, 2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-, monosodium salt, (R)- (9CI), (R)-Pantoic acid sodium salt, D-Pantoic acid sodium salt, Sodium (R)-pantoate, Sodium D-pantoate, Sodium (2R)-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-butanoate, Dexpanthenol Impurity 1 Sodium Salt
LEDER [Na+].CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)[O-]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (R)-Pantoic Acid Sodium Salt
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C6H11NaO4
Kvantitet 250 mg
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.