Läs mer
(R)-Pantoic Acid Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium D-Pantoate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C6 H11 O4 . Na |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O4.Na/c1-6(2,3-7)4(8)5(9)10;/h4,7-8H,3H2,1-2H3,(H,9,10);/q;+1/p-1/t4-;/m0./s1 |
| Formel vikt | 170.0555 |
| Procent renhet | >95% |