missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
R&D Systems™ Parameter Immunoassay Control Set 777 Human Prostaglandin E2
Beskrivning
These lyophilized controls are designed for use in the quantitative determination of prostaglandin E2 concentrations in biological fluids using R™ Systems Parameter™ kits.
- Analyte: Prostaglandin E2 (Dinoprostone)
- Reactivity: Human
- Form: Lyophilized
- Composition: Diluted porcine serum with preservatives, containing recombinant human prostaglandin E2 at low, medium, and high concentrations
- Compatible Kits: KGE004B, SKGE004B, PKGE004B
- Storage: 2°C to 8°C (unreconstituted)
- Stability: At least 6 months from date of receipt when stored as directed
- Applications: ELISA, Control
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Detekterbara analyter | Prostaglandin E2 (PGE2) |
| Typ | Immunoassay Control |
| Avsedd användning | Control |
| Produktlinje | R&D Systems |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Källa | Human |
| Form | Lyophilized |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?