Läs mer
(R)-Penbutolol Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-Penbutolol Hydrochloride |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H29NO2.ClH/c1-18(2,3)19-12-15(20)13-21-17-11-7-6-10-16(17)14-8-4-5-9-14;/h6-7,10-11,14-15,19-20H,4-5,8-9,12-13H2,1-3H3;1H/t15-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 327.1965 |