Läs mer
R-Perindopril Diketopiperazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | R-Perindopril Diketopiperazine |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H30N2O4/c1-4-8-15(19(24)25-5-2)20-12(3)17(22)21-14-10-7-6-9-13(14)11-16(21)18(20)23/h12-16H,4-11H2,1-3H3/t12-,13-,14-,15+,16-/m0/s1 |
| Formel vikt | 350.2206 |