missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
R-Perindopril Diketopiperazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | R-Perindopril Diketopiperazine |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H30N2O4/c1-4-8-15(19(24)25-5-2)20-12(3)17(22)21-14-10-7-6-9-13(14)11-16(21)18(20)23/h12-16H,4-11H2,1-3H3/t12-,13-,14-,15+,16-/m0/s1 |
| Formel vikt | 350.2206 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?