Läs mer
(R)-(-)-Phenyl-1,2-ethanediol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11328465
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11328465 1 g 1g
11338465 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11328465 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10494.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16355-00-3
Molekylformel C8H10O2
Molekylvikt (g/mol) 138.166
MDL-nummer MFCD00064262
InChI-nyckel PWMWNFMRSKOCEY-QMMMGPOBSA-N
Synonym r---1-phenyl-1,2-ethanediol, r-1-phenylethane-1,2-diol, 1r-1-phenylethane-1,2-diol, r---1-phenylethane-1,2-diol, r-1-phenyl-1,2-ethanediol, styrene glycol,-, unii-2lzm4b71kf, r-+-1-phenylethane-1,2-diol, 2lzm4b71kf
PubChem CID 2724621
IUPAC-namn (IR)-1-fenyletan-1,2-diol
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(CO)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-Phenyl-1,2-ethanediol
Smältpunkt 67°C to 69°C
Kokpunkt 272°C to 274°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2355547
Optisk rotation −39° (c=3 in Ethanol)
Formel vikt 138.17
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.