Läs mer
R&D Systems™ (R)-(-)-Phenylephrine hydrochloride
Beskrivning
α1-adrenoceptor agonist; pKi values are 5.86, 4.87 and 4.70 for α1D, α1B and α1A receptors respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-(-)-Phenylephrine hydrochloride |
| CAS | 61-76-7 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Molekylformel | C9H14ClNO2 |
| Formel vikt | 203.67 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 203.67 |