Läs mer
Invitrogen™ R-Phycoerythrin, Biotin-XX Conjugate
Beskrivning
R-fykoerytrin biotin-XX-konjugat består av det exceptionellt ljusa fykobiliproteinet, R-PE konjugerat med biotin-XX, där biotinet är väl separerat från fästpunkten av en fjortonatoms spacer.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 4 mg/mL |
| Konjugera | Biotin |
| Kvantitet | 0.5 mL |
| Innehåll och lagring | Förvaras i kylskåp (2 –8 °C) och skyddas mot ljus. |
| Frakt skick | Våt is |
| Form | Vätska |
| Proteinfamilj | Andra proteiner |
| Produkttyp | Biotinkonjugat (R-PE) |