Läs mer
(R)-(+)-Piperazin-2-karboxylsyradihydroklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11421450
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11421450 1 g 1g
11431450 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11421450 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26898.03
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 126330-90-3
Molekylformel C5H12Cl2N2O2
Molekylvikt (g/mol) 203.063
MDL-nummer MFCD03840829
InChI-nyckel WNSDZBQLMGKPQS-RZFWHQLPSA-N
Synonym r-piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride, r-2-piperazinecarboxylic acid dihydrochloride, r-+-2-piperazinecarboxylic acid dihydrochloride, 2r-piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride, r-piperazine-2-carboxylic acid 2hcl, 2-r-piperazine carboxylic acid 2hcl, r-+-piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride, 2-piperazinecarboxylic acid, dihydrochloride, 2r, 2r-+-piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride, ksc496a5h
PubChem CID 12680090
IUPAC-namn (2R)-piperazin-2-karboxylsyra;dihydroklorid
LEDER C1CNC(CN1)C(=O)O.Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(+)-Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride
Smältpunkt ∼265°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 203.07
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.