Läs mer
(R)-Piperidine-3-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-Piperidine-3-carboxylic Acid |
| CAS | 25137-00-2 |
| Molekylformel | C6H11NO2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 3-Piperidinecarboxylic acid','(3R)-, 3-Piperidinecarboxylic acid','(R)-, Nipecotic acid','(R)-(-)- (8CI), (3R)-3-Piperidinecarboxylic acid, (-)-Nipecotic acid, (3R)-Piperidine-3-carboxylic acid, (R)-(-)-Nipecotic acid, (R)-3-Piperidinecarboxylic acid, (R)-Nipecotic acid, L-(-)-Nipecotic acid, L-Nipecotic acid, R-(-)-Nipecotic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h5,7H,1-4H2,(H,8,9)/t5-/m1/s1 |
| LEDER | OC(=O)[C@@H]1CCCNC1 |
| IUPAC-namn | (3R)-piperidine-3-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 129.15 |
| Formel vikt | 129.079 |