Läs mer
(R)-Pramipexole-d3 Dihydrochloride, TRC
Produktkod. 30418165
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30418165 10 mg
30416356 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30418165 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP70074710MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1432230-09-5
Molekylformel C10H16D3Cl2N3S
Molekylvikt (g/mol) 287.27
Synonym (R)-4,5,6,7-Tetrahydro-N6-(propyl-d3)-2,6-benzothiazolediamine Dihydrochloride, R-(+)-Pramipexole-d3 Dihydrochloride, Dexpramipexole-d3 Dihydrochloride
LEDER NC(S1)=NC2=C1C[C@H](NCCC([2H])([2H])[2H])CC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-Pramipexole-d3 Dihydrochloride
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C10H17N3S/c1-2-5-12-7-3-4-8-9(6-7)14-10(11)13-8/h7,12H,2-6H2,1H3,(H2,11,13)/t7-/m1/s1/i1D3
Formel vikt 286.0865