Läs mer
(R)-Pramipexole Dihydrochloride, TRC
Produktkod. 30416925
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30416925 50 mg
1 options
Produktkod. 30416925 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP70074550MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-Pramipexole-Dihydrochloride
CAS 104632-27-1
Molekylformel C10 H17 N3 S . 2 Cl H
Kvantitet 50 mg
Synonym (6R)-4,5,6,7-Tetrahydro-N6-propyl-2,6-benzothiazolediamine dihydrochloride, (R)-4,5,6,7-Tetrahydro-N6-propyl-2,6-benzothiazolediamine dihydrochloride, (R)-4,5,6,7-Tetrahydro-6-(propylamino)-benzothiazole-2-amine dihydrochloride, Dexpramipexole dihydrochloride, KNS 760704, SND 919CL2X, Pramipexole Imp. D (EP) as Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C10H17N3S.2ClH/c1-2-4-10(12)5-3-7-8(6-10)14-9(11)13-7;;/h2-6,12H2,1H3,(H2,11,13);2*1H/t10-;;/m1../s1
LEDER NC1=NC(CC[C@](N)(CCC)C2)=C2S1.[H]Cl.[H]Cl
IUPAC-namn (6R)-6-N-propyl-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine;dihydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 284.25
Formel vikt 283.0677