Läs mer
(R)-Praziquantel-d11, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-Praziquantel-d11 |
| CAS | 1399880-38-6 |
| Molekylformel | C19H13D11N2O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (11bR)-2-(Cyclohexyl-1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-d11-carbonyl)-1,2,3,6,7,11b-hexahydro-4H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24N2O2/c22-18-13-20(19(23)15-7-2-1-3-8-15)12-17-16-9-5-4-6-14(16)10-11-21(17)18/h4-6,9,15,17H,1-3,7-8,10-13H2/t17-/m0/s1/i1D2,2D2,3D2,7D2,8D2,15D |
| LEDER | [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C(=O)N2C[C@@H]3N(CCc4ccccc34)C(=O)C2)C([2H])([2H])C1([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | (11bR)-2-(1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecadeuteriocyclohexanecarbonyl)-3,6,7,11b-tetrahydro-1H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 323.47 |
| Formel vikt | 323.2528 |