Läs mer
(R)-Pregabalin, Mikromol™
Beskrivning
(R)-Pregabalin
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-Pregabalin |
| CAS | 148553-51-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | (R)-Pregabalin |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8 H17 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Pregabalin Imp. B (EP), Hexanoic acid, 3-(aminomethyl)-5-methyl-, (3R)-, Hexanoic acid, 3-(aminomethyl)-5-methyl-, (R)-, (R)-3-(Aminomethyl)-5-methylhexanoic acid, (R)-Pregabalin, PD 144550, ent-Pregabalin, Pregabalin Related Compound A, Pregabalin Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17NO2/c1-6(2)3-7(5-9)4-8(10)11/h6-7H,3-5,9H2,1-2H3,(H,10,11)/t7-/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)C[C@@H](CN)CC(=O)O |
| IUPAC-namn | (3R)-3-(aminomethyl)-5-methylhexanoic acid |
| Visa mer |