missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(R)-Pregabalin, TRC

Produktkod. 30138383
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138383 10 mg
17952575 50 mg
17964885 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Artikelnummer. 30138383 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP70478510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 148553-51-9
Molekylformel C8 H17 N O2
Molekylvikt (g/mol) 159.23
Synonym Hexanoic acid, 3-(aminomethyl)-5-methyl-, (3R)-, Hexanoic acid, 3-(aminomethyl)-5-methyl-, (R)-, (R)-3-(Aminomethyl)-5-methylhexanoic acid, (R)-Pregabalin, PD 144550, ent-Pregabalin
IUPAC-namn (3R)-3-(aminomethyl)-5-methylhexanoic acid
LEDER CC(C)C[C@@H](CN)CC(=O)O

Spezifikation

Kemiskt namn eller material (R)-Pregabalin
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C8H17NO2/c1-6(2)3-7(5-9)4-8(10)11/h6-7H,3-5,9H2,1-2H3,(H,10,11)/t7-/m1/s1
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 159.1259
Procent renhet >95%
Frakt skick Room Temperature
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.