Läs mer
(R)-(-)-Prolinol, 98+%
Produktkod. 15498929
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15498929 5 g 5g
11327566 1 g 1g
15408939 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15498929 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11109.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 68832-13-3 | C5H11NO | 101,149 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68832-13-3
Molekylformel C5H11NO
Molekylvikt (g/mol) 101.149
MDL-nummer MFCD00064321
InChI-nyckel HVVNJUAVDAZWCB-RXMQYKEDSA-N
Synonym d-prolinol, r-pyrrolidin-2-ylmethanol, 2r-pyrrolidin-2-ylmethanol, r---2-pyrrolidinemethanol, r-prolinol, 2r-pyrrolidin-2-yl methanol, r-1-pyrrolidin-2-yl-methanol, 2-pyrrolidinemethanol, 2r, r---2-hydroxymethyl pyrrolidine
PubChem CID 2724541
ChEBI CHEBI:84258
IUPAC-namn [(2R)-pyrrolidin-2-yl]metanol
LEDER C1CC(NC1)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-Prolinol
Brytningsindex 1.4849
Densitet 1.025
Kokpunkt 74 °C till 76 °C (2 mmHg)
Kvantitet 5 g
Flampunkt 86 °C (186 °F)
Optisk rotation −31° (c=1 i toluen)
Känslighet Luftkänslig; Hygroskopisk
Beilstein 1523669
Formel vikt 101.15
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.