Läs mer
(R)-Propafenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-Propafenone |
| CAS | 107381-31-7 |
| Molekylformel | C21 H27 N O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 1-Propanone','1-[2-[(2R)-2-hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl]-3-phenyl-, 1-Propanone','1-[2-[2-hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl]-3-phenyl-','(R)-, 1-[2-[(2R)-2-Hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl]-3-phenyl-1-propanone, (+)-(R)-Propafenone, (+)-Propafenone, (R)-Propafenone |
| InChI formel | InChI=1S/C21H27NO3/c1-2-14-22-15-18(23)16-25-21-11-7-6-10-19(21)20(24)13-12-17-8-4-3-5-9-17/h3-11,18,22-23H,2,12-16H2,1H3/t18-/m1/s1 |
| LEDER | CCCNC[C@@H](O)COc1ccccc1C(=O)CCc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 1-[2-[(2R)-2-hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 341.44 |
| Formel vikt | 341.1991 |