Läs mer
(R)-Propionyl Carnitine-d3 Chloride, TRC
Artikelnummer. 30415093
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
2.5 mg
Artikelnummer. Kvantitet
30415093 2.5 mg
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30415093 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP7864022.5MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemiskt namn eller material (R)-Propionyl Carnitine-d3 Chloride
CAS 1334532-19-2
Molekylformel C10 D3 H17 N O4 . Cl
Kvantitet 2.5 mg
Synonym 1-Propanaminium','3-carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-(1-oxopropoxy)-','chloride (1:1)','(2R)- (ACI), [(2R)-4-Hydroxy-4-oxo-2-propanoyloxybutyl]-dimethyl-(trideuteriomethyl)azanium chloride, Levocarnitine-d3 propionate hydrochloride, L-Propionylcarnitine-d3, Propionyl-L-carnitine-d3 hydrochloride, Propionyl-L-carnitine-D3 (N-methyl-D3) hydrochloride, (2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-(1-oxopropoxy)-1-propanaminium chloride, (2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-(1-oxopropoxy)-1-propanaminium-d3 Chloride, (-)-Propionylcarnitine-d3, L-Carnitine-d3 Propionyl Ester, Dromos-d3, ST 261
InChI formel InChI=1S/C10H19NO4.ClH/c1-5-10(14)15-8(6-9(12)13)7-11(2,3)4;/h8H,5-7H2,1-4H3;1H/t8-;/m1./s1/i2D3;
LEDER [Cl-].[2H]C([2H])([2H])[N+](C)(C)C[C@@H](CC(=O)O)OC(=O)CC
IUPAC-namn [(2R)-3-carboxy-2-propanoyloxypropyl]-dimethyl-(trideuteriomethyl)azanium;chloride
Molekylvikt (g/mol) 256.74
Formel vikt 256.1269
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.