Läs mer
(R)-Propionyl Carnitine-d3 Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-Propionyl Carnitine-d3 Chloride |
| CAS | 1334532-19-2 |
| Molekylformel | C10 D3 H17 N O4 . Cl |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1-Propanaminium','3-carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-(1-oxopropoxy)-','chloride (1:1)','(2R)- (ACI), [(2R)-4-Hydroxy-4-oxo-2-propanoyloxybutyl]-dimethyl-(trideuteriomethyl)azanium chloride, Levocarnitine-d3 propionate hydrochloride, L-Propionylcarnitine-d3, Propionyl-L-carnitine-d3 hydrochloride, Propionyl-L-carnitine-D3 (N-methyl-D3) hydrochloride, (2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-(1-oxopropoxy)-1-propanaminium chloride, (2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-(1-oxopropoxy)-1-propanaminium-d3 Chloride, (-)-Propionylcarnitine-d3, L-Carnitine-d3 Propionyl Ester, Dromos-d3, ST 261 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H19NO4.ClH/c1-5-10(14)15-8(6-9(12)13)7-11(2,3)4;/h8H,5-7H2,1-4H3;1H/t8-;/m1./s1/i2D3; |
| LEDER | [Cl-].[2H]C([2H])([2H])[N+](C)(C)C[C@@H](CC(=O)O)OC(=O)CC |
| IUPAC-namn | [(2R)-3-carboxy-2-propanoyloxypropyl]-dimethyl-(trideuteriomethyl)azanium;chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 256.74 |
| Formel vikt | 256.1269 |