Läs mer
Tocris Bioscience™ (R)-(+)-Propranolol hydrochloride
Beskrivning
Less active enantiomer of the β-adrenoceptor antagonist propranolol .
Racemate, S-enantiomer and Glycol Metabolite also available.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-(+)-Propranolol hydrochloride |
| CAS | 13071-11-9 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Molekylformel | C16H22ClNO2 |
| Formel vikt | 295.81 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 295.807 |