Läs mer
(R)-(+)-propylenoxid, 99 %
Beskrivning
(R)-(+)-Propylenoxid används i stor utsträckning vid tillverkning av polyeterpolyoler och propylenglykol, som används för att tillverka polyuretanplasterna. Den finner användning som gasningsmedel för sterilisering av förpackade livsmedel och medicinska plastinstrument. Kombinera med etanol, använde det för att göra biologiska prover för elektronmikroskopi. Det används också i modellflygplan och ytfordon som ett glödbränsle.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
(R)-(+)-Propylenoxid används i stor utsträckning vid tillverkning av polyeterpolyoler och propylenglykol, som används för att tillverka polyuretanplasterna. Den finner användning som gasningsmedel för sterilisering av förpackade livsmedel och medicinska plastinstrument. Kombinera med etanol, använde det för att göra biologiska prover för elektronmikroskopi. Det används också i modellflygplan och ytfordon som ett glödbränsle.
Löslighet Blandbar med vatten
och många organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Mycket brandfarligt. Håll borta från antändningskällor. Ämnet kan polymerisera under inverkan av baser, syror och metallklorider.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-(+)-Propylene oxide |
| Densitet | 0.829 |
| Kokpunkt | 34 °C till 35 °C |
| Flampunkt | −37 °C (−35 °F) |
| Odör | Eterliknande |
| Kvantitet | 5 g |
| UN-nummer | UN1280 |
| Beilstein | 79764 |
| Merck Index | 14,7856 |
| Löslighetsinformation | Blandbar med vatten och många organiska lösningsmedel. |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.