Läs mer
(R)-(+)-propylenoxid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-(+)-Propylene Oxide |
| CAS | 15448-47-2 |
| Molekylformel | C3H6O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (+)-(R)-Propylene Oxide, (+)-Methyloxirane, (+)-Propylene Oxide, (2R)-2-Methyloxirane, (2R)-Methyloxirane, (R)-(+)-1,2-Epoxypropane, (R)-(+)-1,2-Epoxypropane, (R)-(+)-Methyloxirane, (R)-1,2-Epoxypropane, (R)-2-Methyloxirane, (R)-Methyloxirane, (R)-Propenoxide, (R)-Propylene Oxide, d-Propylene Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3 |
| LEDER | C[C@@H]1CO1 |
| IUPAC-namn | (R)-2-metyloxiran |
| Molekylvikt (g/mol) | 58.08 |
| Formel vikt | 58.04 |