missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(R)-Prunasin Tetraacetate, TRC

Produktkod. 30418277
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30418277 50 mg
30411380 10 mg
30411215 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30418277 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP83902550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 60981-47-7
Molekylformel C22H25NO10
Molekylvikt (g/mol) 463.43
Synonym (R)-alpha-[(2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranosyl)oxy]benzeneacetonitrile
IUPAC-namn [(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetyloxy-6-[cyano(phenyl)methoxy]oxan-2-yl]methyl acetate
LEDER CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC(C#N)c2ccccc2)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (R)-Prunasin Tetraacetate
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C22H25NO10/c1-12(24)28-11-18-19(29-13(2)25)20(30-14(3)26)21(31-15(4)27)22(33-18)32-17(10-23)16-8-6-5-7-9-16/h5-9,17-22H,11H2,1-4H3/t17?,18-,19-,20+,21-,22-/m1/s1
Formel vikt 463.1478
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.