Läs mer
(R)-(+)-Pulegone 1000 μg/ml i hexan, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30326741
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30326741 1 ml
1 options
Produktkod. 30326741 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09011031HE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material R-(+)-Pulegone
CAS 89-82-7
Analyt- eller komponentnamn R-(+)-Pulegone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H16 O
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym (+)-(R)-Pulegone, Cyclohexanone, 5-methyl-2-(1-methylethylidene)-, (5R)-, Cyclohexanone, 5-methyl-2-(1-methylethylidene)-, (R)-, p-Menth-4(8)-en-3-one, (R)-(+)- (8CI), (5R)-5-Methyl-2-(1-methylethylidene)cyclohexanone, (+)-Pulegone, (1R)-(+)-p-Menth-4(8)-en-3-one, (1R)-Pulegone, (R)-(+)-Pulegone, (R)-(+)-p-Menth-4(8)-en-3-one, (R)-Pulegone, L-Pulegone, NSC 15334, Pulegon, Pulegone, d-Pulegone
InChI formel InChI=1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m1/s1
LEDER C[C@@H]1CCC(=C(C)C)C(=O)C1
IUPAC-namn (5R)-5-metyl-2-propan-2-ylidenecyklohexan-1-ett
Lösningsmedel eller matris Hexan
Molekylvikt (g/mol) 152.23
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 152,1201 g/mol