Läs mer
(R)-Pulegone (>90 %), TRC
Produktkod. 30133192
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133192 10 g
17952505 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30133192 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP84014010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89-82-7
Molekylformel C10 H16 O
Molekylvikt (g/mol) 152.23
Synonym (+)-(R)-Pulegone, Cyclohexanone, 5-methyl-2-(1-methylethylidene)-, (5R)-, Cyclohexanone, 5-methyl-2-(1-methylethylidene)-, (R)-, p-Menth-4(8)-en-3-one, (R)-(+)- (8CI), (5R)-5-Methyl-2-(1-methylethylidene)cyclohexanone, (+)-Pulegone, (1R)-(+)-p-Menth-4(8)-en-3-one, (1R)-Pulegone, (R)-(+)-Pulegone, (R)-(+)-p-Menth-4(8)-en-3-one, (R)-Pulegone, L-Pulegone, NSC 15334, Pulegon, Pulegone, d-Pulegone
IUPAC-namn (5R)-5-metyl-2-propan-2-ylidenecyklohexan-1-ett
LEDER C[C@@H]1CCC(=C(C)C)C(=O)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material R-(+)-Pulegone
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m1/s1
Formel vikt 152.1201