Läs mer
(R)-(+)-Pulegone, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15860541
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15860541 10 mL 10ml
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15860541 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8186650010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 89-82-7
Smältpunkt ≤25°C
Densitet 0.935 g/m3 at 20°C
MDL-nummer MFCD00063000
Kvantitet 10 mL
Synonym (R)-(+)-Pulegone, (R)-(+)-p-Menth-4(8)-en-3-one, (R)-(+)-2-Isopropylidene-5-methylcyclohexanone, (R)-(+)-5-Methyl-2-isopropylidenecyclohexanone, (R)-(+)-Pulegone
Molekylvikt (g/mol) 152.23