Läs mer
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Group 10
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Detekterbara analyter | High Sensitivity IL-1 beta, IL-4, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12 p70, FGF basic, GM-CSF, TNF-alpha |
| Avsedd användning | Control |
| Produktlinje | R&D Systems |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Källa | Human |