Läs mer
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 653 for Human Galectin-1
Produktkod. 30001924
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Produktkod. Kvantitet
30001924 1 vardera
1 options
Produktkod. 30001924 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer QC94
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
For use with catalog number DGAL10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Detekterbara analyter Galectin-1
Gen-ID (Entrez) 3956
Avsedd användning Control
Produktlinje R&D Systems
Kvantitet 1 vardera
Källa Human