Läs mer
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 724 for Human PDGF-CC
Produktkod. 30001912
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Produktkod. Kvantitet
30001912 1 vardera
1 options
Produktkod. 30001912 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer QC139
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2282.89 SEK
    2013.90 SEK / Paket med 1
    Save 268.99 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
For use with catalog number DCC00
Quantikine Immunoassay Control Set 724 for Human PDGF-CC is intended for research use only.
  • Contains ProClin 300 (<0.01%)
  • Storage: Store in a cool, dry place and keep containers upright
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Detekterbara analyter PDGF-CC
Provtyp Biological Fluids
Typ Immunoassay Control Set
Gen-ID (Entrez) 56034
Avsedd användning Control
Produktlinje R&D Systems
Kvantitet 1 vardera
Källa Human
Form Lyophilized