Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 787 for Human TFF3
Description
Quantikine Immunoassay Control Set 787 is designed for use as quantitative controls for the determination of human TFF3 concentrations in biological fluids.
- Analyte: Recombinant human TFF3
- Format: Lyophilized
- Composition: Diluted porcine serum with preservatives
- Intended Use: Quantitative controls for use with R and D System™ Quantikine™ kits
- Storage: Store unopened product at 2°C to 8°C
- Usage: Reconstitute with deionized or distilled water as indicated on the product datasheet
Spécification
Spécification
| Content And Storage | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Detectable Analytes | TFF3 |
| Sample Type | Biological Fluids |
| Type | Immunoassay Control |
| Gene ID (Entrez) | 7033 |
| Intended Use | Control |
| Product Line | R&D Systems |
| Quantity | 1 Each |
| Source | Human |
| Form | Lyophilized |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?