Läs mer
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 923 Human GDF-8/Myostatin
Produktkod. 30001979
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Produktkod. Kvantitet
30001979 1 vardera
1 options
Produktkod. 30001979 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer QC98
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2130.00 SEK
    2013.90 SEK / Paket med 1
    Save 116.10 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For use with catalog number DGDF80
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Detekterbara analyter GDF-8 (Myostatin)
Gen-ID (Entrez) 2660
Avsedd användning Control
Kvantitet 1 vardera
Källa Human