Läs mer
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 1027 for Human BMP-7
Produktkod. 30001921
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Produktkod. Kvantitet
30001921 1 vardera
1 options
Produktkod. 30001921 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer QC51
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2130.00 SEK
    2013.90 SEK / Paket med 1
    Save 116.10 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
For use with catalog number DBP700
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Detekterbara analyter BMP-7
Gen-ID (Entrez) 655
Avsedd användning Control
Kvantitet 1 vardera
Källa Human