missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(R)-Quizalofop-tefuryl, TRC

Produktkod. 30138218
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138218 100 mg
30134997 25 mg
30004510 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30138218 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCQ826105100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 200509-41-7
Molekylformel C22 H21 Cl N2 O5
Molekylvikt (g/mol) 428.87
Synonym C 4874, Pantera, Pantera 45EC, Quizalofop P tefuryl, Quizalofop-P-tefuryl, UBI-C 4874, Propanoic acid, 2-[4-[(6-chloro-2-quinoxalinyl)oxy]phenoxy]-, (tetrahydro-2-furanyl)methyl ester, (2R)- (9CI, ACI)
IUPAC-namn oxolan-2-ylmethyl (2R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yl)oxyphenoxy]propanoate
LEDER C[C@@H](Oc1ccc(Oc2cnc3cc(Cl)ccc3n2)cc1)C(=O)OCC4CCCO4

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Pantera
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C22H21ClN2O5/c1-14(22(26)28-13-18-3-2-10-27-18)29-16-5-7-17(8-6-16)30-21-12-24-20-11-15(23)4-9-19(20)25-21/h4-9,11-12,14,18H,2-3,10,13H2,1H3/t14-,18?/m1/s1
Formel vikt 428.1139
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.