Läs mer
(R,R)-(+)-1,2-Bis(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)-1,2-ethanediamine dihydrochloride (cont. 10-20wt% mono HCl), 95%, ee 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15465095
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15465095 250 mg 250mg
11465770 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15465095 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H25977.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1055301-07-9
Molekylformel C14H8Cl2F10N2
Molekylvikt (g/mol) 465.12
MDL-nummer MFCD09265309,MFCD09953690
InChI-nyckel JXHUHXWIKZGKIE-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1r,2r-1,2-bis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, r,r-1,2-bis 2,3,4,5-pentafluorophenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride, ee, r,r-+-1,2-bis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride cont. 10-20wt% mono hcl
PubChem CID 73995081
IUPAC-namn (1R,2R)-1,2-bis(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)ethane-1,2-diamine;dihydrochloride
LEDER Cl.Cl.NC(C(N)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Specifications
Kemiskt namn eller material (R,R)-(+)-1,2-Bis(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)-1,2-ethanediamine dihydrochloride
Smältpunkt >200°C
Anteckningar om analysprocent ee 99%, (cont. 10 to 20wt% mono HCl)
Kvantitet 250 mg
Optisk rotation +28° (c=1 in Methanol)
Formel vikt 465.13
Procent renhet 95%