missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(R,R)-1,2-Bis(4-fluorophenyl)-1,2-ethanediamine dihydrochloride, 95%, ee 99%, Thermo Scientific™

Produktkod. p-7028585
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15455095 250 mg 250mg
11445770 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15455095 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H25976.MD

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1055301-10-4
Molekylformel C14H16Cl2F2N2
Molekylvikt (g/mol) 321.193
MDL-nummer MFCD09265298
InChI-nyckel ILMQMKZMXREKBI-KFWOVWKUSA-N
Synonym r,r-bis-4-fluorophenyl ethylenediamine dihydrochloride, r,r-1,2-bis 4-fluorophenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride, 1r,2r-1,2-bis 4-fluorophenyl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, r,r-1,2-bis 4-fluorophenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride, ee
PubChem CID 45925687
IUPAC-namn (1R,2R)-1,2-bis(4-fluorophenyl)ethane-1,2-diamine;dihydrochloride
LEDER C1=CC(=CC=C1C(C(C2=CC=C(C=C2)F)N)N)F.Cl.Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (R,R)-1,2-Bis(4-fluorophenyl)-1,2-ethanediamine dihydrochloride
Smältpunkt 200°C
Anteckningar om analysprocent ee 99%
Kvantitet 250 mg
Optisk rotation 41° (c=1 in Methanol)
Formel vikt 321.21
Procent renhet 95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.