Läs mer
(R,R)-(-)-2,5-Bis(methoxymethyl)pyrrolidine, 97%
Produktkod. 11456470
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11456470 100 mg 100mg
11466470 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11456470 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27577.MC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 90290-05-4 | C8H17NO2 | 159.229 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90290-05-4
Molekylformel C8H17NO2
Molekylvikt (g/mol) 159.229
MDL-nummer MFCD00210015
InChI-nyckel HDXYTIYVVNJFLU-HTQZYQBOSA-N
Synonym 2r,5r-2,5-bis methoxymethyl pyrrolidine, r,r---2,5-bis methoxymethyl pyrrolidine, pyrrolidine, 2,5-bis methoxymethyl-, 2r,5r, 2r,5r-5-methoxymethyl pyrrolidin-2-yl methoxymethane, r,r---2,5-bis methoxymethyl-pyrrolidine, r,r-2,5-bis methoxymethyl pyrrolidine, 2beta,5alpha-bis methoxymethyl pyrrolidine
PubChem CID 2724974
IUPAC-namn (2R,5R)-2,5-bis(metoximetyl)pyrrolidin
LEDER COCC1CCC(N1)COC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R,R)-(-)-2,5-Bis(methoxymethyl)pyrrolidine
Kokpunkt 106°C to 108°C (18 mmHg)
Brytningsindex 1.449
Kvantitet 100 mg
Optisk rotation −8° (c=3 in Ethanol)
Formel vikt 159.23
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.